Sodio desoxicolato ≥98.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 3α,12α-Dihidroxi-5β-colanoato de sodioÁcido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico3alpha,12alpha-Dihidroxi-5beta-colanoato de sodioDeoxicolato de sodio
TCIAD1820-25GEA 73 EUR
TCIAD1820-25G
Sodio desoxicolato ≥98.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Sodio desoxicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Pto. de fusión: 357…365 °C
Número MDL: MFCD00064139
Núm. CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/03/28978603.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +45.0 deg (C=2, H2O)
Functionality test to pass test