4-Bencilanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1260-25GEA 218 EUR
TCIAA1260-25G TCIAA1260-5G
4-Bencilanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Bencilanilina
Formula: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Pto. de fusión: 35…36 °C
Número MDL: MFCD00047861
Núm. CAS: 1135-12-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/44/28929144.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency