Ácido (4-formilfenoxi)acético ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0319-25GEA 149 EUR
TCIAF0319-25G
Ácido (4-formilfenoxi)acético ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (4-formilfenoxi)acético
Formula: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 215 °C
Número MDL: MFCD00016613
Núm. CAS: 22042-71-3
EINECS: 244-749-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol within almost transparency