L(+)-Ramnosa monohidrato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos: 6-Desoxi-L(+)-manosa monohidrato
TCIAR0013-5GEA 18 EUR
TCIAR0013-5G TCIAR0013-25G
L(+)-Ramnosa monohidrato ≥98.0% (by HPLC)
L(+)-Ramnosa monohidrato
Formula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Pto. de fusión: 85…95 °C
Número MDL: MFCD00149363
Núm. CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Índice Merck: 12,08338
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/45/28993745.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +8.5 deg (C=10, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency