Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB2681-25GEA 34 EUR
TCIAB2681-25G
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II)
Formula: C₁₀H₁₄CoO₄
MW: 257,15 g/mol
Pto. de fusión: 168…171 °C
Número MDL: MFCD00000014
Núm. CAS: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/29/28934229.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple to Dark purple to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Chloroform almost transparency