MES sal de sodio ≥98%, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
MES-Na
, 3-Morfolin-1-iletilsulfonato de sodio
X218-500GEA
678
EUR
X218-500G
MES sal de sodio ≥98%, grado reactivo
MES sal de sodio
Formula:
C₆H₁₂NNaO₄S MW: 217,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00065473 Núm. CAS: 71119-23-8 EINECS: 275-203-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White crystalline powder |
Moisture | ≤10% |
pH (1% Water) @ 25 °C | 9 − 10.5 |
Purity | ≥98% |
Solubility (10%, Water) | Pass |