Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (PGMEA) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1171-500MLEA 19 EUR
TCIAP1171-500ML
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (PGMEA) ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (PGMEA)
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: –67 °C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00038500
Núm. CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3271
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/97/28991797.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %