Diclorodifenilgermano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de difenilgermanio
TCIAD1824-1GEA 80 EUR
TCIAD1824-1G
Diclorodifenilgermano ≥95.0% (por GC)
Diclorodifenilgermano
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂Ge
MW: 297,73 g/mol
Número MDL: MFCD00013587
Núm. CAS: 1613-66-7
EINECS: 216-562-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/09/28978609.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %