2,2',4,5'-Tetraclorobifenilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20004900EA 95.4 EUR
EHERC20004900
2,2',4,5'-Tetraclorobifenilo
2,2',4,5'-Tetraclorobifenilo
Formula: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Núm. CAS: 41464-40-8