Ácido 2-(fenoximetil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP0905-25GEA 87 EUR
TCIAP0905-25G
Ácido 2-(fenoximetil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-(fenoximetil)benzoico
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00020294
Núm. CAS: 724-98-1
EINECS: 211-967-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/75/28991575.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency