1-Bromo-4-heptilbenceno ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Estabilización: Stabilised with copper chip
TCIAB1608-1GEA 19 EUR
TCIAB1608-1G TCIAB1608-5G
1-Bromo-4-heptilbenceno ≥96.0% (por GC) estabilizado
1-Bromo-4-heptilbenceno
Formula: C₁₃H₁₉Br
MW: 255,2 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD00061115
Núm. CAS: 76287-49-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/70/28933370.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %