1,4-Dimetoxi-2-fluorobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0633-5GEA 84 EUR
TCIAF0633-5G
1,4-Dimetoxi-2-fluorobenceno ≥97.0% (por GC)
1,4-Dimetoxi-2-fluorobenceno
Formula: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de fusión: 23…26 °C
Número MDL: MFCD00042487
Núm. CAS: 82830-49-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/83/28969183.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %