Benzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB0205-500GEA 149 EUR
TCIAB0205-500G TCIAB0205-100G TCIAB0205-25G
Benzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzohidrazida
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Número MDL: MFCD00007596
Núm. CAS: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/96/28932296.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C