2'-Aminoacetanilida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA2426-25GEA 203 EUR
TCIAA2426-25G TCIAA2426-5G
2'-Aminoacetanilida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2'-Aminoacetanilida
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Número MDL: MFCD00210388
Núm. CAS: 34801-09-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/28930607.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Light red powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C