Cinc sulfato 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
4800.EA 0 EUR
4800.
Cinc sulfato 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002