Cinc sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
PRLS85195.260EA 0 EUR
PRLS85195.260
Cinc sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III