Sulfuro de dipropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
Sinónimos:
Dipropilo sulfuro
TCIAP0532-25MLEA
37
EUR
TCIAP0532-25ML
Sulfuro de dipropilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de dipropilo
Formula:
C₆H₁₄S MW: 118,24 g/mol Pto. Ebullición: 142°C Pto. de fusión: –102 °C Pto. de inflamación: 31°C |
Número MDL:
MFCD00009379 Núm. CAS: 111-47-7 EINECS: 203-873-8 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 12,08053 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |