(±)-3-Metilciclohexeno ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAM1034-500MLEA 461 EUR
TCIAM1034-500ML TCIAM1034-25ML
(±)-3-Metilciclohexeno ≥93.0% (por GC)
(±)-3-Metilciclohexeno
Formula: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de fusión: –124 °C
Pto. de inflamación: -3°C
Número MDL: MFCD00001571
Núm. CAS: 591-48-0
EINECS: 209-717-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/55/28974655.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %