trans-2-Fenilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP1174-5GEA 261 EUR
TCIAP1174-5G TCIAP1174-1G
trans-2-Fenilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-2-Fenilciclohexanol
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00003865
Núm. CAS: 2362-61-0
EINECS: 219-111-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/00/28991800.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency