1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinil)oxi]propano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1224-10GEA 133 EUR
TCIAP1224-10G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinil)oxi]propano ≥98.0% (por GC)
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinil)oxi]propano
Formula: C₅F₁₀O
MW: 266,04 g/mol
Pto. Ebullición: 36°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191577
Núm. CAS: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %