Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA0862-25GEA 47 EUR
TCIAA0862-25G
Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio
Formula: H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
MW: 413,34 g/mol
Pto. de fusión: 168 °C
Número MDL: MFCD00031630
Núm. CAS: 21406-61-1
EINECS: 244-374-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/08/28928608.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency