Calcio hidróxido
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
N883-500GEA 95.1 EUR
N883-500G
Calcio hidróxido
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %