1,5-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥85.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 1,5-Dihidroxiantraquinona
TCIAD0562-25GEA 18 EUR
TCIAD0562-25G TCIAD0562-500G
1,5-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥85.0% (by HPLC)
1,5-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Número MDL: MFCD00001210
Núm. CAS: 117-12-4
EINECS: 204-175-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/11/28975211.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%