(3-Cloropropil)trimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(3-cloropropil)silano
TCIAC0840-100MLEA 24 EUR
TCIAC0840-100ML TCIAC0840-25ML TCIAC0840-500ML
(3-Cloropropil)trimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
(3-Cloropropil)trimetoxisilano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de fusión: –50 °C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00000997
Núm. CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/56/28937956.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %