1,2-Ciclododecanodiol cis- and trans-mixture ≥87.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC1497-1GEA 122 EUR
TCIAC1497-1G
1,2-Ciclododecanodiol cis- and trans-mixture ≥87.0% (por GC)
1,2-Ciclododecanodiol
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Número MDL: MFCD01321150
Núm. CAS: 15199-41-4
EINECS: 239-256-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/16/28938716.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 87.0% (cis-, trans- mixture)
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C