N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD0780-25GEA 123 EUR
TCIAD0780-25G
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD00012991
Núm. CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03280
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/17/28975817.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for sulfide-analysis Abs min. 0.37 (near 668nm) in the presence of Sulfide