Guanidinio cloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis) for protein research
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAG0197-100GEA
48
EUR
TCIAG0197-100G
TCIAG0197-500G
TCIAG0197-25G
Guanidinio cloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis) for protein research
Guanidinio cloruro
Formula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl MW: 95,53 g/mol Pto. de fusión: 185 °C |
Número MDL:
MFCD00013026 Núm. CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Índice Merck: 13,04578 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 185.0 to 189.0 deg-C |
Absorbance | max. 0.200 (6mol/L, H2O, 225.0 nm) |
Suitability for protein-analysis | to pass test |