Amonio hidrogenodifluoruro 99.999% (trace metals basis)
Peligro
Sinónimos: Amonio bifluoruroDifluoruro de amonioAmonio hidrógeno difluoruro
ACRO436991000EA 210 EUR
ACRO436991000 ACRO436990250
Amonio hidrogenodifluoruro 99.999% (trace metals basis)
Amonio hidrógeno difluoruro
Formula: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012018
Núm. CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm