Metilurea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos:
Metilcarbamida
TCIAM0455-500GEA
55
EUR
TCIAM0455-500G
TCIAM0455-25G
Metilurea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Metilurea
Formula:
C₂H₆N₂O MW: 74,08 g/mol Pto. de fusión: 98…102 °C |
Número MDL:
MFCD00007950 Núm. CAS: 598-50-5 EINECS: 209-935-0 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 102.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |