Pentadecan-15-olido ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Sinónimos:
Oxaciclohexadecan-2-ona
, Oxa-2-ciclohexadecanona
TCIAP0985-25GEA
33
EUR
TCIAP0985-25G
Pentadecan-15-olido ≥98.0% (por GC)
Pentadecan-15-olido
Formula:
C₁₅H₂₈O₂ MW: 240,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039667 Núm. CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |