Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H29107.03EA
37
EUR
H29107.03
H29107.06
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formula:
C₃H₅ClO₂S MW: 140,59 g/mol Pto. Ebullición: 60 °C (2 mmHg) Densidad: 1,39 Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) |
Número MDL:
MFCD01631933 Núm. CAS: 139631-62-2 UN: 3265 ADR: 8,II |