Monomethyl phthalate
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16179000EA 85.5 EUR
EHERC16179000
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Número MDL: MFCD00002466
Núm. CAS: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6