2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H34058.MDEA 23.5 EUR
H34058.MD H34058.03
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₇Cl₂NS
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757550
Núm. CAS: 65183-01-9