4'-Chloroacétoacétanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC0625-25GEA
38
EUR
TCIAC0625-25G
4'-Chloroacétoacétanilide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4'-Chloroacétoacétanilide
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO₂ MW: 211,6500 g/mol |
Número MDL:
MFCD00000613 Núm. CAS: 101-92-8 EINECS: 202-989-6 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 133.0 deg-C |