Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H32236.06EA
51
EUR
H32236.06
H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800608 Núm. CAS: 34837-84-8 |