Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO304670250EA 146 EUR
ACRO304670250
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800608
Núm. CAS: 34837-84-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %