Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H25820.06EA 150 EUR
H25820.06 H25820.14 H25820.03
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate ≥98%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formula: C₁₂H₁₀F₆O₂
MW: 300,20
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689894
Núm. CAS: 144632-97-3