2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
36941-250MGEA 0 EUR
36941-250MG
2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
2-Amino-N-isopropylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Número MDL: MFCD00143620
Núm. CAS: 30391-89-0
EINECS: 250-175-4