2-Amino-N-sec-butylbenzamide ≥96%
Atención
H50724.03EA 104 EUR
H50724.03
2-Amino-N-sec-butylbenzamide ≥96%
2-Amino-N-sec-butylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00116303
Núm. CAS: 30391-87-8