3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Atención
H31664.MDEA 54.6 EUR
H31664.MD H31664.03
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519314
Núm. CAS: 1092460-66-6