3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
Atención
H31679.MDEA 44.5 EUR
H31679.MD H31679.03
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
MW: 268,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025398
Núm. CAS: 916420-74-1