3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC2040-5GEA 88 EUR
TCIAC2040-5G
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (por GC)
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de inflamación: 83°C
Núm. CAS: 95-89-6
EINECS: 202-463-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/03/28939103.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %