2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
|
Peligro
|
H33031.06EA
236
EUR
H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide
Formula:
C₉H₁₁NS MW: 165,26 g/mol Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09757580 Núm. CAS: 6487-91-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...