1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Atención
ABCR10932EA 0 EUR
ABCR10932
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Pto. Ebullición: 121…123 °C (0,7 mmHg)
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006503
Núm. CAS: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9