Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16300.1EA 564 EUR
PROOCILDLM16300.1 CAMBDLM-1630-0.1
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄]
Formula: C₂₄H₃₄D₄O₄
Número MDL: MFCD00144150
Núm. CAS: 93952-13-7
UN: 3082
ADR: 9,III