Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
EHERC16173010EA 392 EUR
EHERC16173010
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formula: C₂₄H₃₄D₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143759
Núm. CAS: 93951-87-2