Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
PROOCILDLM13680.25EA 1460 EUR
CAMBDLM-1368-0.25 CAMBDLM-1368-0.1 PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formula: C₂₄H₃₄D₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143759
Núm. CAS: 93951-87-2