Bis(2-metoxietil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAB1383-25MLEA 58 EUR
TCIAB1383-25ML
Bis(2-metoxietil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bis(2-metoxietil)amina
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,1888 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00025906
Núm. CAS: 111-95-5
EINECS: 203-923-9
UN: 2734
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28933188.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %