2,6-Dinitro-4-methylanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAM1842-5GEA 107 EUR
TCIAM1842-5G
2,6-Dinitro-4-methylanisole ≥98.0% (por GC)
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Formula: C₈H₈N₂O₅
Número MDL: MFCD00192097
Núm. CAS: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/51/28976251.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C