Palladium standard solution, 10,000 mg/l Pd in 10% nitric acid patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPAchem
ACSDC142.10NP.L1EA 999 EUR
ACSDC142.10NP.L1 ACSDC142.10NP.L25 ACSDC142.10NP.L5
Palladium standard solution, 10,000 mg/l Pd in 10% nitric acid patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio